Drukuj
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
349830100 349835000
ACRO349830100EA 97.2 PLN
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution
Formuła: C₁₂H₂₆O₄
Gęstość: 0,805 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00048243
Numer CAS: 2167-23-9
Jednostka: 3103
ADR: 5.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)