Drukuj
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, DMTMM, 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
348960050 348960250
ACRO348960050EA 936 PLN
ACRO348960050 ACRO348960250
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS No.: 3945-69-5
Formuła: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03613550
Numer CAS: 3945-69-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)