Drukuj
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
348370010 348370050 348372500
ACRO348370010EA 685 PLN
ACRO348370010 ACRO348370050 ACRO348372500
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
CAS No.: 119237-64-8
Formuła: C₁₇H₁₉N
Gęstość: 1,062 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00799525
Numer CAS: 119237-64-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation -2° to -4° (25°C, 589 nm) (c=1, chloroform)