Drukuj
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
347640010 347640050
ACRO347640010EA 281 PLN
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₆N₂O
Temp. topnienia: 131…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216717
Numer CAS: 6759-78-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %