Drukuj
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-D-serine
334670050 334670250
ACRO334670050EA 913 PLN
ACRO334670050 ACRO334670250
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine
Appearance: White Powder
Formuła: C₁₅H₂₁NO₅
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038248
Numer CAS: 47173-80-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)