Drukuj
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
295810250 295810010 295810050
ACRO295810250EA 2860 PLN
ACRO295810250 ACRO295810010 ACRO295810050
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS No.: 138124-32-0
Formuła: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
Temp. topnienia: 330…332 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02101664
Numer CAS: 138124-32-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %