Drukuj
Valinomycin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
385120100 385120500
ACRO385120100EA 497 PLN
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005114
Numer CAS: 2001-95-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %