Drukuj
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
384280010 384280050
ACRO384280010EA 171 PLN
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formuła: C₆H₇NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860849
Numer CAS: 3749-51-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %