Drukuj
Sodium-2-propylvalerate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium Valproate, 2-Propylvaleric Acid Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Propylpentanoate, Valproic Acid Sodium Salt
271830050 271830250
ACRO271830050EA 212 PLN
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Formuła: C₈H₁₅O₂Na
MW: 166.20 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078604
Numer CAS: 1069-66-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %