Drukuj
Methylmagnesium bromide 3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391121000 391128000
391121000.EA 585 PLN
391121000. 391128000.
Methylmagnesium bromide 3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formuła: CH₃BrMg
MW: 119.24 g/mol
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000041
Numer CAS: 75-16-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 34 to 36 %