Drukuj
Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388951000 388958000
388951000.EA 370 PLN
388951000. 388958000.
Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M in THF/toluene, AcroSeal®
Ethynylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formuła: C₂HClMg
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075343
Numer CAS: 65032-27-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 4 to 6 % (As ethynyl-MgCl)