Drukuj
Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethylphosphonoacetic Acid Benzyl Ester, Dimethyl (Cbz-methyl)phosphonate, Benzyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl (Benzyloxycarbonylmethyl)phosphonate
387370050 387370250
ACRO387370050EA 673 PLN
ACRO387370050 ACRO387370250
Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Benzyl dimethylphosphonoacetate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formuła: C₁₁H₁₅O₅P
Temp. Wrzenia: 148…150 °C (,1 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01872507
Numer CAS: 57443-18-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥97.5 %