Drukuj
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050 162250250
ACRO162250050EA 214 PLN
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.772 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008575
Numer CAS: 7223-38-3
Jednostka: 2733
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %