Drukuj
Thiochroman-4-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
153480050 153480100
ACRO153480050EA 370 PLN
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Formuła: C₉H₈OS
Temp. Wrzenia: 154 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006882
Numer CAS: 3528-17-4
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)