Drukuj
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148530250 148531000 148535000
ACRO148530250EA 203 PLN
ACRO148530250 ACRO148531000 ACRO148535000
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
CAS No.: 58052-80-5
Formuła: C₆H₂₁N₃O₃
Temp. Wrzenia: 110 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149559
Numer CAS: 58052-80-5
Jednostka: 1841
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %