Drukuj
Vinylene carbonate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dioxol-2-one
140890050 140890250
ACRO140890050EA 390 PLN
ACRO140890050 ACRO140890250
Vinylene carbonate 98% stabilised
Vinylene carbonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Formuła: C₃H₂O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 19…22 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005380
Numer CAS: 872-36-6
Jednostka: 2810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer ≤0.1 % BHT