Drukuj
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
137010010 137010050
ACRO137010010EA 237 PLN
ACRO137010010 ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formuła: C₉H₁₈N₂
Temp. topnienia: 52…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038011
Numer CAS: 5004-07-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol