Drukuj
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
109220250 109221000
ACRO109220250EA 251 PLN
ACRO109220250 ACRO109221000
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formuła: C₆H₁₂ClN
Temp. topnienia: 171…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012718
Numer CAS: 7250-67-1
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %