Drukuj
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 507 PLN
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 121 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 0,883 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008809
Numer CAS: 1663-39-4
Jednostka: 3272
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ