Drukuj
Sodium percarbonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 157 PLN
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formuła: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043204
Numer CAS: 15630-89-4
Jednostka: 3378
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)