Drukuj
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
370620010 370620050 370620250
ACRO370620010EA 133 PLN
ACRO370620010 ACRO370620050 ACRO370620250
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS No.: 35000-38-5
Formuła: C₂₄H₂₅O₂P
MW: 376.436 g/mol
Temp. topnienia: 146…151 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075545
Numer CAS: 35000-38-5
Jednostka: 3464
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 155 °C
Carbon (C) 73.5 to 79.5 %