Drukuj
N-Vinylphthalimide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
370200050 370200250
ACRO370200050EA 743 PLN
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
CAS No.: 3485-84-5
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078446
Numer CAS: 3485-84-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %