Drukuj
3-Methyl-2-butenal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 304 PLN
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 132…133 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010291
Numer CAS: 107-86-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %