Drukuj
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
370120010 370120050
ACRO370120010EA 213 PLN
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formuła: C5H4O3
Temp. Wrzenia: 100…102 °C
Temp. topnienia: 54…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126929
Numer CAS: 5617-74-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %