Drukuj
Amberlite® IRA-402 (Cl) ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
369942500 369940010 369940050
ACRO369942500EA 199 PLN
ACRO369942500 ACRO369940010 ACRO369940050
Amberlite® IRA-402 (Cl) ion-exchange resin
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145564
Numer CAS: 52439-77-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Semitransparent beads
Particle size ≤5.0 % (> 1180 micron)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)