Drukuj
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eaton's Reagent
369805000 369800025
ACRO369805000EA 656 PLN
ACRO369805000 ACRO369800025
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Appearance: Clear colorless to yellow to orange to light brown Solution
MW: 141.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1.5 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070545
Numer CAS: 39394-84-8
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance to light brown or pale pink Solution (May contain precipitate, re-dissolves on warming)
Refractive index 1.4325 to 1.4375 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 6.5 to 10.0 % (P2O5)