Drukuj
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform adduct, Tris(dibenylideneacetone)dipalladium-chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
369340010 369340050
ACRO369340010EA 697 PLN
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
CAS No.: 52522-40-4
Formuła: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
MW: 1035.11 g/mol
Temp. topnienia: 131…135 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00075479
Numer CAS: 52522-40-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)