Drukuj
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369310050 369310250
ACRO369310050EA 578 PLN
ACRO369310050 ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 152 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060098
Numer CAS: 78191-00-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %