Drukuj
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 311 PLN
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Formuła: C₆H₁₄F₃NO₂S
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01321415
Numer CAS: 202289-38-1
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %