Drukuj
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368900050 368900250
ACRO368900050EA 370 PLN
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formuła: C₈H₁₈O₂Si
Temp. Wrzenia: 50…53 °C (22 mmHg)
Gęstość: 0,867 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074986
Numer CAS: 27374-25-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %