Drukuj
N-Methyl-tert-butylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368810050 368810250
ACRO368810050EA 422 PLN
ACRO368810050 ACRO368810250
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₅H₁₃N
MW: 87.166 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.727 g/cm³
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042853
Numer CAS: 14610-37-8
Jednostka: 2945
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %