Drukuj
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368350010 368350050
ACRO368350010EA 274 PLN
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formuła: C₅H₄N₂
Temp. Wrzenia: 115…120 °C (10 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234061
Numer CAS: 4513-94-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %