Drukuj
N-Boc-L-prolinal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
368290010 368290050
ACRO368290010EA 726 PLN
ACRO368290010 ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 211 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.063 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00274186
Numer CAS: 69610-41-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)