Drukuj
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
368250100 368250500
ACRO368250100EA 466 PLN
ACRO368250100 ACRO368250500
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals
Formuła: C₄H₇ClN₄
MW: 146.58 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210087
Numer CAS: 4023-02-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %