Drukuj
Triolein 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
368120010 368120050 368120250 368121000
ACRO368120010EA 297 PLN
ACRO368120010 ACRO368120050 ACRO368120250 ACRO368121000
Triolein 99%
Triolein
CAS No.: 122-32-7
Formuła: C₅₇H₁₀₄O₆
Temp. Wrzenia: 235…240 °C (18 mmHg)
Gęstość: 0,913 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00137563
Numer CAS: 122-32-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %