Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
368010010 368010050 368010250
ACRO368010010EA 196 PLN
ACRO368010010 ACRO368010050 ACRO368010250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
CAS No.: 62965-35-9
Formuła: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Temp. topnienia: 118…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065574
Numer CAS: 62965-35-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %