Drukuj
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
367750010 367750050
ACRO367750010EA 280 PLN
ACRO367750010 ACRO367750050
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₆N₂
Gęstość: 0,919 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191371
Numer CAS: 22795-99-9
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)