Drukuj
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 977 PLN
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formuła: C₅H₇BrO₂
MW: 179.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…37 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1.489 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011697
Numer CAS: 4224-69-5
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %