Drukuj
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (OC-6-22)-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 1540 PLN
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Formuła: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
MW: 502.361 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150005
Numer CAS: 98014-14-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)