Drukuj
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367480010 367480050
ACRO367480010EA 931 PLN
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
CAS No.: 37366-09-9
Formuła: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Temp. topnienia: 249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064686
Numer CAS: 37366-09-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %