Drukuj
Ethylene diacrylate 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
366970050 366970250
ACRO366970050EA 825 PLN
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilised
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₈H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 62…65 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008629
Numer CAS: 2274-11-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ