Drukuj
trifenylofosfina 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
366870050 366870250
ACRO366870050EA 495 PLN
ACRO366870050 ACRO366870250
trifenylofosfina 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
trifenylofosfina
CAS No.: 39319-11-4
Formuła: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 377
Temp. topnienia: 79
Temp. Zapłonu: 180
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD20489348
Numer CAS: 39319-11-4
Klasyfikacja Merck : 12,09873
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g