Drukuj
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% 70% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
365760050 365760250
ACRO365760050EA 290 PLN
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% 70% (w/w)
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formuła: C₂H₅F₃N₂
MW: 114.071 g/mol
Gęstość: 1.294 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007622
Numer CAS: 5042-30-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %