Drukuj
methyl cyclobutanecarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
365540050 365540250
ACRO365540050EA 275 PLN
ACRO365540050 ACRO365540250
methyl cyclobutanecarboxylate 98%
methyl cyclobutanecarboxylate
CAS No.: 765-85-5
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00095142
Numer CAS: 765-85-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %