Drukuj
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365520010 365520050
ACRO365520010EA 129 PLN
ACRO365520010 ACRO365520050
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040756
Numer CAS: 52516-30-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %