Drukuj
Ruthenium(III) nitrosylnitrate in diluted aq. nitric acid solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365040250 365041000 365045000
ACRO365040250EA 462 PLN
ACRO365040250 ACRO365041000 ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate in diluted aq. nitric acid solution
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Formuła: N₄O₁₀Ru
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016313
Numer CAS: 34513-98-9
Jednostka: 3093
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)