Drukuj
tert-butylan potasowy 20% w/w THF, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
364990500 364992500
ACRO364990500EA 691 PLN
ACRO364990500 ACRO364992500
tert-butylan potasowy 20% w/w THF, pure
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Gęstość: 0.929 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)