Drukuj
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
362172500 362170010
ACRO362172500EA 402 PLN
ACRO362172500 ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol
Formuła: C₉H₁₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01311768
Numer CAS: 82769-76-4
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %