8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050
347630010
ACRO347630050EA
1870
PLN
ACRO347630050
ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formuła:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173.1681 g/mol Temp. topnienia: 96…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00168962 Numer CAS: 14510-06-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
GC | ≥97.5 % |