Drukuj
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 977 PLN
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat
Formuła: H₂Cl₆Pt·H₂O
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149909
Numer CAS: 26023-84-7
Jednostka: 2507
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %